Learn More
POLR2A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen POLR2A
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850225
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20655-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840225
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20655-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes the largest subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains a carboxy terminal domain composed of heptapeptide repeats that are essential for polymerase activity. These repeats contain serine and threonine residues that are phosphorylated in actively transcribing RNA polymerase. In addition, this subunit, in combination with several other polymerase subunits, forms the DNA binding domain of the polymerase, a groove in which the DNA template is transcribed into RNA.
Spezifikation
Spezifikation
POLR2A
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P24928
5430
Peptide
Primary
-20°C
POLR2A
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
hRPB220, hsRPB1, Pol II, POLR2, POLR2A, POLRA, RNA polymerase II subunit B1, RPB1, RPBh1, RpIILS, RPO2, RPOL2
POLR2A
IgG
Antigen Affinity Chromatography