Learn More
Poloxamer 188, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15407319 1 kg 1 Kilogramm
15497309 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66087.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.74 CHF
    198.65 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 22.09 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9003-11-6 | C5H10O2
Poloxamer is a non-ionic detergent that protects cells from hydrodynamic damage. It can be also used for in vitro isolation of lymphocytes from diluted whole blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Poloxamer ist ein nichtionisches Reinigungsmittel, das Zellen vor hydrodynamischen Schäden schützt. Es kann auch zur In-vitro-Isolierung von Lymphozyten aus verdünntem Vollblut verwendet werden.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C5H10O2.
Synonym Pluronic™ F-68; Polyoxyethylen-Polyoxypropylen-Block-Copolymer
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poloxamer 188
CAS 9003-11-06
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Menge 1 kg
Löslichkeit Mit Wasser mischbar.
Form Fest