Learn More
Uvex™ Polo Shirt 7401-Chili
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Beschreibung
- Poloshirt - uvex suxxeed
- Farbe: chili
- Material: 60 % Lyocell (Tencel), 40 % Polyester, 220 g/m2
- Poloshirt aus hochfunktionaler und leichter Strickware mit zeitlosem Design.
- Sportliche Passform, 2er-Knopfleiste, Polokragen, ausgezeichneter Tragekomfort, pflegeleicht
- Die TENCEL™-Faser reduziert das Wachstum von Mikroorganismen und die Entwicklung von Gerüchen auf natürliche Weise
- Oeko-Tex Standard 100
- Größen: XS bis 6XL
- Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL + 10 %
- Pflege: Waschgang 60 °C, nicht chloren, nicht bleichen, Trockner 1 Punkt, bügeln 2 Punkte
Spezifikation
Größe | 4X bis L |
Geschlecht | Herren |
Farbe | Orange |
Verschlusstyp | Schaltflächen |
Einwegprodukt | Nein |
Dicke | 220 g/m² |