Learn More
Invitrogen™ PolarScreen™ ER Beta Competitor Assay Kit, Green
Artikelnummer. 15363826
Change view
Click to view available options
Menge:
2500 Assays
800 Assays
Packungsgröße:
2500 Stück
800 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15363826 800 Assays 800 Einheiten
15353826 2500 Assays 2500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15363826 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A15890
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
PolarScreen™ Konkurrenz-Assay-Kit für ER-beta, grün
Das PolarScreen™ Konkurrenz-Assay-Kit für ER-beta, grün, bietet eine empfindliche und effiziente Methode für das Hochdurchsatz-Fluoreszenzpolarisations-Screening potenzieller Östrogenrezeptor (ER)-beta-Liganden. Das Kit verwendet Insektenzell-exprimierte native (unmarkierte) humane Volllänge-ER Beta und einen neuartigen hochaffinen fluoreszierenden Östrogenliganden (Fluormone™ ES2) in einem homogenen Assay-Format zum einfachen Mischen und Messen.
Dieses Kit liest die Farbe Grün aus; ein „Rot“-Kit ist ebenfalls erhältlich. Beide Kits bestimmen die IC50 von konkurrierenden Verbindungen. Die Farbwahl hängt von den Spektraleigenschaften der zu untersuchenden Verbindungen und den verfügbaren Geräten ab. Weitere Informationen oder Unterstützung erhalten Sie per E-Mail unter drugdiscoverytech@lifetech.com.
Das PolarScreen™ Konkurrenz-Assay-Kit für ER-beta weist die folgenden Merkmale auf:
  • Vollständiges und gebrauchsfertiges Kit — Alle Reagenzien sind enthalten, Sie müssen nur Ihre Testverbindungen hinzugeben
  • Hochdurchsatz-kompatibel – 20 μl-Fluoreszenz-Polarisations-Assays in einer 384 Well-Platte
  • Praktisch: in Großpackungen für größere Screening-Anforderungen erhältlich
    Funktionsweise des Assays
    Volllänge-ER-beta wird einem fluoreszierenden Östrogenliganden hinzugefügt, um einen ER-Fluormone™ ES2-Komplex zu bilden. Dieser Komplex wird einzelnen Testverbindungen in Multiwellplatten hinzugefügt. Zur Bestimmung der relativen Affinität misst der Assay die Fluoreszenzpolarisation. Konkurrierende Testverbindungen verdrängen den Fluormone™ ES2-Liganden vom ER-beta, was ihm ein schnelles Taumeln ermöglicht und zu niedrigen Polarisationswerten führt. Eine Verschiebung des Fluoreszenzpolarisationswerts in Gegenwart einer Testverbindung wird verwendet, um die relative Affinität von Testverbindungen für ER-beta zu bestimmen.
    Alle Komponenten werden unter strengsten Qualitätsparametern hergestellt. Die Leistung dieses Produkts gemäß Analysenzertifikat wird für 6 Monate nach dem Kauf garantiert. Kontaktieren Sie uns für Großpackungen oder Unterstützung bei anderen Kernrezeptor-Assays, von der Assay-Entwicklung bis hin zum Bibliotheken-Screening und darüber hinaus.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Farbe Grün
    Menge 800 Assays
    Verpackung 384-Well-Platte
    Inhalt und Lagerung • Östrogenrezeptor(ER) beta rekombinantes Protein, volle Länge (bei -68 bis -85 °C lagern)
    • Fluromone™ ES2 (bei -5 bis -30 ° C lagern)
    • ES2 Screening-Puffer (bei Raumtemperatur lagern)
    Assay-Kategorie Biochemischer Assay
    Zielstruktur für Medikament Kernrezeptoren
    Anzeigewert Fluoreszenzpolarisation
    Produktlinie PolarScreen
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Assay für Kernrezeptoren, Fluoreszenz-Polarisation
    Ligand ER beta
    Produkttyp Assay-Kit
    Zielmolekül Östrogenrezeptor beta-Kernrezeptor
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.