missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PolarScreen™ ER Beta Competitor Assay Kit, Green
Beschreibung
Das PolarScreen™ Konkurrenz-Assay-Kit für ER-beta, grün, bietet eine empfindliche und effiziente Methode für das Hochdurchsatz-Fluoreszenzpolarisations-Screening potenzieller Östrogenrezeptor (ER)-beta-Liganden. Das Kit verwendet in Insektenzellen exprimierten, nativen (nicht markierten), humanen Volllängen-ER-beta und einen neuartigen, hochaffinen, fluoreszierenden Östrogenliganden (Fluormone™ ES2) in einem homogenen „Mix-and-Read“-Assayformat.
Dieses Kit liest die Farbe Grün aus; ein „Rot“-Kit ist ebenfalls erhältlich. Beide Kits bestimmen die IC50 von konkurrierenden Verbindungen. Die Farbwahl hängt von den Spektraleigenschaften der zu untersuchenden Verbindungen und den verfügbaren Geräten ab. Weitere Informationen oder Unterstützung erhalten Sie per E-Mail unter drugdiscoverytech@lifetech.com.
Das PolarScreen™ Konkurrenz-Assay-Kit für ER-beta weist die folgenden Merkmale auf:
Vollständiges und gebrauchsfertiges Kit — Alle Reagenzien sind enthalten, Sie müssen nur Ihre Testverbindungen hinzugeben
Hochdurchsatz-kompatibel – 20 μl-Fluoreszenz-Polarisations-Assays in einer 384 Well-Platte
Praktisch: in Großpackungen für größere Screening-Anforderungen erhältlich
Funktionsweise des Assays
Volllänge-ER-beta wird einem fluoreszierenden Östrogenliganden hinzugefügt, um einen ER-Fluormone™ ES2-Komplex zu bilden. Dieser Komplex wird einzelnen Testverbindungen in Multiwellplatten hinzugefügt. Zur Bestimmung der relativen Affinität misst der Assay die Fluoreszenzpolarisation. Konkurrierende Testverbindungen verdrängen den Fluormone™ ES2-Liganden vom ER-beta, was ihm ein schnelles Taumeln ermöglicht und zu niedrigen Polarisationswerten führt. Eine Verschiebung des Fluoreszenzpolarisationswerts in Gegenwart einer Testverbindung wird verwendet, um die relative Affinität von Testverbindungen für ER-beta zu bestimmen.
Alle Komponenten werden unter strengsten Qualitätsparametern hergestellt. Die Leistung dieses Produkts gemäß Analysenzertifikat wird für 6 Monate nach dem Kauf garantiert. Kontaktieren Sie uns für Großpackungen oder Unterstützung bei anderen Kernrezeptor-Assays, von der Assay-Entwicklung bis hin zum Bibliotheken-Screening und darüber hinaus.
Dieses Kit liest die Farbe Grün aus; ein „Rot“-Kit ist ebenfalls erhältlich. Beide Kits bestimmen die IC50 von konkurrierenden Verbindungen. Die Farbwahl hängt von den Spektraleigenschaften der zu untersuchenden Verbindungen und den verfügbaren Geräten ab. Weitere Informationen oder Unterstützung erhalten Sie per E-Mail unter drugdiscoverytech@lifetech.com.
Das PolarScreen™ Konkurrenz-Assay-Kit für ER-beta weist die folgenden Merkmale auf:
Funktionsweise des Assays
Volllänge-ER-beta wird einem fluoreszierenden Östrogenliganden hinzugefügt, um einen ER-Fluormone™ ES2-Komplex zu bilden. Dieser Komplex wird einzelnen Testverbindungen in Multiwellplatten hinzugefügt. Zur Bestimmung der relativen Affinität misst der Assay die Fluoreszenzpolarisation. Konkurrierende Testverbindungen verdrängen den Fluormone™ ES2-Liganden vom ER-beta, was ihm ein schnelles Taumeln ermöglicht und zu niedrigen Polarisationswerten führt. Eine Verschiebung des Fluoreszenzpolarisationswerts in Gegenwart einer Testverbindung wird verwendet, um die relative Affinität von Testverbindungen für ER-beta zu bestimmen.
Alle Komponenten werden unter strengsten Qualitätsparametern hergestellt. Die Leistung dieses Produkts gemäß Analysenzertifikat wird für 6 Monate nach dem Kauf garantiert. Kontaktieren Sie uns für Großpackungen oder Unterstützung bei anderen Kernrezeptor-Assays, von der Assay-Entwicklung bis hin zum Bibliotheken-Screening und darüber hinaus.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Beschreibung | PolarScreen™ ER Beta Konkurrenz-Assay-Kit, 2500 Assays, Grün, 384-Well Plattenformat, Fluoreszenz-Polarisationstechnik, Östrogen-Rezeptor Beta Kernrezeptor-Zielgen, für Pharmazie und Biopharmazie, Identifizierung und Validierung von Targets und Leitstrukturen |
| Enthält | 1 Röhrchen ER beta Human rekombinantes Protein, volle Länge, 1 Röhrchen Fluromon™ ES2, 1 Röhrchen ES2-Screening-Puffer |
| Menge | 2500 Assays |
| Kennzeichnung | Nur für Forschungszwecke (RUO) |
| Verpackung | 384-Well-Platte |
| Inhalt und Lagerung | 1 Röhrchen ER beta humanes rekombinantes Protein, volle Länge (bei -68 bis -85 °C lagern) 1 Röhrchen Fluromone™ ES2 (bei -5 bis -30 °C lagern) 1 Röhrchen ES2 Screening-Puffer (bei Raumtemperatur lagern) |
| Assay-Kategorie | Biochemischer Assay |
| Zielstruktur für Medikament | Kernrezeptoren |
| Anzeigewert | Fluoreszenzpolarisation |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?