Learn More
Motic™ Polarisationsset, 18/28 LED-Serie
Beschreibung
- Verbessern Sie die Bildqualität mit doppelbrechenden Materialien im Vergleich zu anderen Techniken wie Dunkelfeld- und Hellfeldbeleuchtung, differentiellem Interferenzkontrast, Phasenkontrast, Hoffman-Modulationskontrast und Fluoreszenz.
- Nützlich für quantitative und qualitative Studien, die auf eine breite Palette anisotroper Proben ausgerichtet sind.
- Die polarisierte Lichtmikroskopie kann Informationen über Absorptionsfarben und optische Pfadgrenzen zwischen Mineralien mit unterschiedlichen Brechungsindizes in einer Weise bereitstellen, die der Hellfeldbeleuchtung ähnelt, aber die Methode kann auch zwischen isotropen und anisotropen Substanzen unterscheiden.
- Die Kontrastverbesserungsmethode nutzt die für die Anisotropie spezifischen optischen Eigenschaften und zeigt detaillierte Informationen über die Struktur und Zusammensetzung von Materialien auf, die für die Identifizierung und Diagnostik von unschätzbarem Wert sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Polarisator, Analysegerät |
| Beschreibung | Ermöglicht eine Rotation von 360°, um den Beobachtungsanforderungen gerecht zu werden. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LED-Mikroskope der Serie 18/28 |