Learn More
Euro Protection™ Polaire Jacket
Euro Protection™ Polaire Jacket is windproof and provides good thermal insulation.
Marke:  Euro Protection™ 5VPOGXXL
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12087671
  • 22.73 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 18-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Good thermal insulation
  • Windproof
  • High collar
  • Central zipper
  • 2 lower, zipped pockets
  • Elasticized cuffs
  • Adjustable bottom with elastic drawstring and blockers
  • Fleece: 100% polyester, anti pilling, 340g/m²
Spezifikation
Spezifikation
Adjustable Bottom
Zipper
Anthracite
Polyester Fleece
340 g/m²
Elastic
High collar
2X-Large
2
Windproof Jacket