Learn More
Thermo Scientific Chemicals Podophyllotoxin, 95 %
Artikelnummer. p-185568 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 10308180
Marke: Thermo Scientific Chemicals 228411000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518-28-5
Summenformel C22H22O8
Molekulargewicht (g/mol) 414.41
MDL-Nummer MFCD00075290
InChI-Schlüssel YJGVMLPVUAXIQN-XVVDYKMHSA-N
Synonym podophyllotoxin, podofilox, condylox, condyline, wartec, podophyllinic acid lactone, podophyllotoxin 7, --podophyllotoxin, warticon, podophyllum
PubChem CID 10607
ChEBI CHEBI:50305
IUPAC-Name (5R,5aR,8aR,9R)-5-Hydroxy-9-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-on
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@@H](O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Podophyllotoxin
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 178.0°C to 184.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Merck Index 15, 7663
Spezifische Drehung − 110.70
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone and acetic acid
Formelmasse 414.4
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Podophyllotoxin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.