Learn More
Thermo Scientific™ PocketTips™ Pipettenspitzen
PocketTips™ Pipettenspitzen gewährleisten weniger zeitraubende Arbeitsschritte, einen geringeren Verbrauch von Laborartikeln und schnellere Assays.
Marke: Thermo Scientific™ FX96P20-50
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Mit den anwenderfreundlichen PocketTips™ Pipettenspitzen, die auf mehreren Workstations kompatibel sind, entfallen zeitaufwendige Pipettierschritte, die Verwendung von Laborartikeln wird reduziert und Assays wie PCR-Primer-Verdünnungen beschleunigt. Die Außenabmessungen der Spitze und des Racks sind identisch mit den Standard-Automationsspitzen, die nur minimale Änderungen und Einstellungen erfordern. Ermöglicht die einfache und wirtschaftliche Assay-Miniaturisierung, erhält die Verbindungen und spart Reagenzienkosten.
Merkmale:
- Direktes Aufbringen von Proben auf Assay-Platten
- Vermischung von Proben- und Assay-Material durch sanftes Mischen in der Spitze
- Bei allen Kapillartaschenkapazitäten können Variationskoeffizienten (CV) unter 6 % erreicht werden
- Farbe: Durchsichtig
Empfohlen für:
Für zellbasierte Assays oder Assays mit niedriger DMSO-Toleranz, selektive Assays (P450), Wirkstärkebestimmungen (IC50), Lagerung/Entnahme von Verbindungen in/aus Verbindungsbibliotheken, Protein- und Enzym-Assays auf wässriger Basis, automatisierte klinische Diagnostik und Assays mit Kinetikmessung (FLIPR).
Garantie: Haltbarkeit von 5 Jahren ab Herstellungsdatum.
Spezifikation
50 nl | |
Nicht steril | |
Gestell | |
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP96 |
Ungefiltert | |
Clear | |
Automation | |
PocketTip |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.