Learn More
Brannan™ Pocket Dial Test Thermometer with 3 Point Traceable Calibration Certificate
Artikelnummer. 17862998
Click to view available options
Kalibrierpunkte:
0°C, 50°C, 100°C
0°C, 50°C, 90°C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17862998
Marke: Brannan™ 31/143/0 + 49/101/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pocket dial test thermometer with 24 mm diameter dial face with 125 mm spike stem. Complete with calibration.
  • bimetal dial with 125 mm stainless steel probe
  • Supplied with calibration certificate
  • Protective plastic pocket and case with clip
Spezifikation
Kalibrierpunkte 0°C, 50°C, 90°C
Zertifizierung/Konformität UK Traceable to National Standards ISO 9001
Displaymaße 24 mm dia.
Zur Verwendung mit (Anwendung) To check the temperature
Länge (metrisch) 22.1 cm
Material Stainless Steel
Max. Temperatur (angloamerikanisch) -10°C
Max. Temperatur (metrisch) -10°C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 110°C
Min. Temperatur (metrisch) 110 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -10°C to +110°C
Temperaturbereich (metrisch) -10°C to +110°C
Genauigkeit ±2% of scale
Unterteilung 1,0 °C
Immersion Length 76 mm