Learn More
ATAGO™ Taschen-Brix-Säuremessgerät PAL-BX/ACID
Artikelnummer. 15911427
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Äpfeln
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15911427 Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Äpfeln
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15911427 Lieferant ATAGO™ Lieferanten-Nr. 7105
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die duale Skala Atago™ Das Pocket Brix-Acidity Meter (PAL-BX/ACID) hat die Säuremessung revolutioniert. Legen Sie einfach Ihre Probe auf das Prisma und drücken Sie die START-Taste, um den Brix-Wert zu messen. Verdünnen Sie anschließend Ihre Probe mit Wasser und drücken Sie erneut die START-Taste, um den Säuregehalt in Prozent zu messen.
  • Benutzerfreundliches, kompaktes, digitales Handgerät
  • Hybrid-Brix- und Säuremessgerät
  • Tragbare und schnelle Alternative zur Titration, benötigt keine teuren Reagenzien
  • Automatischer Temperaturausgleich (ATC)
  • Drei Sekunden Messzeit
  • Wasserdicht
  • Probenhalter aus Edelstahl
  • LCD-Display
  • Die Hintergrundbeleuchtung bleibt nach dem Drücken einer beliebigen Taste 30 Sekunden lang eingeschaltet.
Spezifikationen:
  • Brix-Bereich: 0,0 bis 60,0 %
  • Brix-Genauigkeit: ±0,2 %
  • Brix-Auflösung: 0,1 %
  • Säurebereich: 0,10 bis 4,00 %
  • Genauigkeit der Säurebestimmung: ±0,10 % (0,10 bis 1,00 %); Relative Präzision   ±10 % (1,01 bis 4,00 %)
  • Säureauflösung: 0,01 %
  • ATC-Reichweite: 10° bis 40 °C
  • Schutzart: IP65
  • Probenvolumen: 0,2 ml
  • Stromversorgung: zwei AAA-Batterien
  • Abmessungen (T x B x H): 31 x 55 x 109 mm
  • Gewicht: 100 g
Anwendungsbereiche:
  • Kat.-Nr. 05-100-267: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Zitrusfrüchten
  • Kat.-Nr. 05-100-268: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Trauben und Wein
  • Kat.-Nr. 05-100-269: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Tomaten
  • Kat.-Nr. 05-100-250: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Erdbeeren
  • Kat.-Nr. 05-100-251: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Äpfeln
  • Kat.-Nr. 05-100-252: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Bananen
  • Kat.-Nr. 05-100-253: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Blaubeeren
  • Kat.-Nr. 05-100-254: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Kiwis
  • Kat.-Nr. 05-100-255: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Ananas
  • Kat.-Nr. 05-100-256: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Kaffeekirschen
  • Kat.-Nr. 05-100-257: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Milch
  • Kat.-Nr. 05-100-258: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Joghurt
  • Kat.-Nr. 05-100-259: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Bier
  • Kat.-Nr. 05-100-260: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Sake
  • Kat.-Nr. 05-100-261: Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Essig
Spezifikation
Typ Brix-Säuremessgerät für die Hosentasche
Scale Range 0,0 bis 60,0 Brix
Modell PAL-BX/ACID
Probenvolumen 0.2 mL
Genauigkeit Brix: ±0.2%, Acidity: ±0.10% (0.10 to 1.00%); Relative Precision ±10% (1.01 to 4.00%)
Auflösung Brix: 0,1%; Säuregehalt: 0,01 %
Display LCD
Skalentyp Brix- und Äpfelsäurekonzentrationen
Messzeit 3 Sekunden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Messung des Säuregehalts und des Brix-Werts von Äpfeln
Enthält Waage, zwei Plastikbecher, ein Aufsatz und fünf Plastikpipetten.
IP-Schutzart IP65
Gewicht (metrisch) 100 g
Abmessungen (L x B x H) 31 x 55 x 109 mm
Umgebungstemperatur (metrisch) 10 bis 40 °C
Temperaturgenauigkeit ± 1 °C
Temperaturkompensation 10 °C bis 40 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Kennwerte der Stromversorgung 2x AAA-Batterien