Learn More
PO43 - f(P)-PHOSPHAT-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12902185
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
PO43 - f(P)-PHOSPHAT-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12902185 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 ml, Flasche, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12902185
Marke: Fisher Chemical A 037 500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Summenformel H2NaO4P
Molekulargewicht (g/mol) 119.98
MDL-Nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI-Schlüssel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphat
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
IUPAC-Name Natrium;Dihydrogenphosphat
Solvent or Matrix H2O
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PO43 - f(P)-PHOSPHAT-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >