missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Pneumolysin Polyclonal Antibody

Beschreibung
Pneumolysin Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
Pneumolysin (pneumococcal hemolysin) is an intracellular protein produced by all strains of S. pneumoniae and is a cytoplasmic cholesterol-dependent cytolysin forming large pores in cholesterol-containing membranes and are therefore cytotoxic to mammalian cells. The molecular weight of Pneumolysin is approximately 53 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Pneumolysin |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4 |
| Gen | ply |
| Gen-Zugriffsnummer | Q04IN8 |
| Gen-Alias | ply; Pneumolysin (Thiol-activated cytolysin) |
| Gensymbole | ply |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?