Learn More
Melford PMSF
Artikelnummer. 30018664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018664 25 g 25 Gramm
30018663 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018664 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P2027025.0
Bringen Sie Ihre Chemieforschung voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28031
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Irreversibler Serinprotease-Inhibitor von Chymotrypsin, Kallikrein, Papain, Subtilisin, Thrombin und Trypsin.
Irreversibler Serinprotease-Inhibitor von Chymotrypsin, Kallikrein, Papain, Subtilisin, Thrombin und Trypsin. Arbeitskonzentration: 0,1–1,0 mM.
Spezifikation
CAS 329-98-6
Summenformel C7H7FO2S
Menge 25 g