missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Becher aus PMP, niedrige Form

Catalog Number 15307874
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
5000 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus durchsichtigem PMP Bördelrand und Ausguss sorgen für einfaches Ausgießen und verhindern Verschütten.

  • Durchsichtiges PMP (Polymethylpenten)
  • Geprägte Graduierungen, Rollrand und Ausguss
  • Entspricht der Norm ISO 7056
  • Autoklavierbar (121 °C)
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PMP
Enthält Bördelrand und Ausguss
Schritten 10 ml
Menge 4er-Pckg.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Scale Geprägt
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'