Learn More
Kartell SpA PMP Graduated Conical Measures
Beschreibung
Can withstand temperatures up to 170°C. They have a wide base for stability.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | PMP |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduierungen | 10 mL |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Sterilität | Non-sterile |
| Base Type | Circular |
| Höhe (metrisch) | 183 mm |
| Typ | Graduated Cylinder |