Learn More
Azlon™ Azlon™ PMP-Zylinder mit aufgedruckter Graduierung
Zum Abmessen von Flüssigkeiten in Glaszylindern mit blau aufgedruckter Graduierung. Azlon™ Zylinder aus PMP mit aufgedruckter Graduierung verfügen über eine stabile und rutschfeste sechseckige Bodenfläche.
Marke: Azlon™ CTB0050P
Additional Details : Gewicht : 0.12000kg
Beschreibung
- Kalibriert gemäß ISO 6706 und DIN 12681, Toleranzen Klasse B
- Dampfsterilisierung bei 121 °C beeinträchtigt die Genauigkeit nicht
- Skala in gestochen scharfem Blau erhaben aufgedruckt
- Standfester sechseckiger Fuß, rutschfest und nicht festsaugend gestaltet
Spezifikation
50 ml | |
±1 mL | |
B | |
26 mm | |
1 mL | |
Round | |
Hexagonal | |
Graduated Cylinder |
PMP | |
ISO 6706, DIN 12681 | |
Blue | |
5er-Packung | |
Autoclavable | |
Blue | |
200 mm |