Learn More
BRAND™ Gestell für Imhoff-Trichter aus PMMA/Polypropylen
Artikelnummer. 10048850 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
300 x 130 x 315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10048850
Marke: BRAND™ 388050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für 2 Imhoff-Sedimentationskegel aus Kunststoff. Kompaktes Design und einfach zu tragen, auch mit Konussen darin.
  • Hält 2 Imhoff-Sedimentationskegel
  • Besteht aus Polymethylmethacrylat (PMMA)/Polypropylen (PP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Sedimentiergefäße nach Imhoff
Material PMMA, Polypropylen
Abmessungen (L x B x H) 300 x 130 x 315 mm