Learn More
BRAND™ Gestell für Imhoff-Trichter aus PMMA/Polypropylen
Für 2 Imhoff-Sedimentationskegel aus Kunststoff. Kompaktes Design und einfach zu tragen, auch mit Konussen darin.
Marke: BRAND™ 388060
143.72 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.06000kg
Beschreibung
- Hält 2 Imhoff-Sedimentationskegel
- Besteht aus Polymethylmethacrylat (PMMA)/Polypropylen (PP)
Spezifikation
Gestell für Sedimentiergefäße nach Imhoff | |
PMMA, Polypropylen | |
300 x 130 x 400 mm |