Learn More
ERLAB PMMA Cable Ducts
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Abluft- und Hilfsluftleitung
Hauben und Gehäuse
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Cable ducts allow clean, safe installation of electrical cables in the hood workspace
- Provide chemical resistance and visual inspection of cables
- Avoid cable clutter and protect against mechanical wear and contamination
- Mounted on the right side of the hood for ergonomic access and optimal cable management
- Improve airflow fluidity by reducing obstruction caused by cables entering directly through the chassis
- Ideal for configurations involving multiple instruments, sensors or monitoring devices
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hauben und Gehäuse |
| Produkttyp | Upper Duct Transition Adapter |