Learn More
ERLAB PMMA-Kabelkanäle
Artikelnummer. 30484795 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Abluft- und Hilfsluftleitung
Hauben und Gehäuse
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
30484795 Hauben und Gehäuse 1 Stück
30484792 Abluft- und Hilfsluftleitung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30484795 Lieferant ERLAB Lieferanten-Nr. NORT000476/D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00 CHF
    168.36 CHF / 1 Stück
    Sparen 14.64 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kabel ordnen und schützen mit PMMA-Kabelkanälen
  • Kabelkanäle ermöglichen eine saubere und sichere Installation von Elektrokabeln im Arbeitsbereich der Abzugshaube.
  • Chemische Beständigkeit und Sichtprüfung der Kabel gewährleisten
  • Vermeiden Sie Kabelsalat und schützen Sie Ihre Kabel vor mechanischem Verschleiß und Verschmutzung.
  • An der rechten Seite der Motorhaube montiert für ergonomischen Zugriff und optimales Kabelmanagement
  • Verbessern Sie die Luftstromführung, indem Sie die durch direkt durch das Gehäuse eingeführte Kabelführung behindernde Strömung reduzieren.
  • Ideal für Konfigurationen mit mehreren Instrumenten, Sensoren oder Überwachungsgeräten
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Hauben und Gehäuse
Produkttyp Oberer Kanalübergangsadapter