missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

133.80 CHF - 381.34 CHF

Spezifikation

Antigen PMM1
Konzentration 0.17 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848203
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11252-2-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16838203
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11252-2-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

PMM1, also named as PMMH22, belongs to the eukaryotic PMM family. It catalyzes the second step in the conversion of fructose-6P to GDP-mannose is and is involved in the synthesis of the GDP-mannose and dolichol-phosphate-mannose required for a number of critical mannosyl transfer reactions. In addition, PMM1 may be responsible for the degradation of glucose-1, 6-bisphosphate in ischemic brain.
Spezifikation

Spezifikation

PMM1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O35621, Q92871
29858, 300089, 5372
PMM1 Fusion Protein Ag1782
Primary
-20°C
PMM1
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
phosphomannomutase 1, PMM 1, PMM1, PMMH 22, PMMH22, Sec53
PMM1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications