Learn More
Cole-Parmer™ VERBINDER W DELRIN AD=6,4MM/NW3,2 AD=6,4MM/NW3,2
Click to view available options
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
1,73 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Cole-Parmer Modell PMCD1304, Acetal-Klemmverschraubungsgehäuse, Gesamtlänge:43,9 mm, Verpackungsmenge:1 Packung, max. Betriebstemperatur:82 °C, min. Betriebstemperatur:82 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Acetal |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1,73 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 43,9 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 82 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Max. Operating Temperature (English) | 179,6 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 82 °C |
| Produkttyp | Klemmverschraubungsgehäuse |