Learn More
Invitrogen™ PMCA1 ATPase Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA5149535
Codice prodotto. 31034349
  • 440.00 CHF / 100 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Immunogen sequence: DYQDVRNEIP EEALYKVYTF NSVRKSMSTV LKNSDGSYRI FSKGASEIIL KKCFKILSAN GEAKVFRPRD RDDIVKTVIE PMASEGLRTI CLAFRDFPAG EPEPEWDNEN DIVTGLTCIA VVGI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 98%.
The calcium pump of the plasma membrane, termed PMCA ATPase, pumps calcium from the cytosol to the extracellular space. This membrane-bound enzyme is related to a number of other ATPases including the SERCA ATPase and the sodium/potassium pump. There are four different genes encoding PMCA ATPase and studies have revealed 20 isoforms of the pump generated by alternate splicing of the primary gene products. mRNA distribution studies show that gene products 1 and 4 are transcribed in most tissues, however, products 2 and 3 are more tissue specific. Transcription of the splicing variants has also been found to be tissue specific. In the pancreas, where insulin secretion is calcium dependent, the beta cells only express the 4b isoform, however the alpha and gamma cells express both 4a and 4b isoforms. Studies have also shown that different splice variants have different affinities for calcium and calmodulin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PMCA1 ATPase
Polyclonal
Unconjugated
ATP2B1
2810442I22Rik; Atp2b1; ATPase plasma membrane Ca2+ transporting 1; ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 1; E130111D10Rik; plasma membrane Ca2+ pump (PMCA1b); plasma membrane calcium ATPase; Plasma membrane calcium ATPase isoform 1; plasma membrane calcium pump; Plasma membrane calcium pump isoform 1; Plasma membrane calcium-transporting ATPase 1; PMCA1; Pmca1a; Pmca1b; Pmca1c; PMCA1kb
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
490
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P20020
ATP2B1
Recombinant protein corresponding to Human ATP2B1.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato