Learn More
Abnova™ PLXNA2 (Human) Recombinant Protein
Human PLXNA2 full-length ORF ( AAH32125, 1 a.a. - 164 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00005362-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16119231
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MHSQVFSAFPYSLPLRFWVNVIKNPQFVFDIHKGSITDACLSVVAQTFMDSCSTSEHRLDKDSPSNKLLYAKDIPSYKSWVERYYADIAKLPAISDQDMNAYLAEQSRLHAVEFNMLSALNEIYSYVSKYSEELIGALEQDEQARRQRLAYKVEQLINAMSIES
Spezifikation
Spezifikation
AAH32125
plexin A2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PLXNA2
GST
5362
Wheat germ expression system
10 μg
FLJ11751, FLJ30634, KIAA0463, OCT, PLXN2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer