Learn More
PlusOne ReadySol IEF 40 % T, 3 % C, Cytiva
Artikelnummer. 11534995 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11534995 1 l 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11534995 Lieferant Life Science products Cytiva Lieferanten-Nr. 17131001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
PlusOne Acrylamid IEF ist hervorragend zur Verwendung in der isoelektrischen Fokussierung und DNA-Sequenzierung geeignet. Acrylamid IEF ist nicht nur frei von polymerisationsstörenden Verunreinigungen, sondern im Wesentlichen frei von geladenen Acrylamid-Derivaten (weniger als 20 ppm) für sehr stabile pH-Gradienten. PlusOne Acrylamid ist als Pulver, als Lösung und als vorgemischte Lösungen (ReadySol) erhältlich. Trockenpulver ist die stabilste Form von Acrylamid, mit einer Haltbarkeit von mehr als drei Jahren. Acrylamid-Lösungen sind praktisch, wodurch das Risiko von Acrylamidstaub in der Luft praktisch ausgeschlossen wird. ReadySol, eine Lösung aus Acrylamid und Bisacrylamid, ist praktisch und schnell, mit minimaler Vorbereitung und Handhabung. ReadySol gewährleistet eine reproduzierbare Lösungszusammensetzung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Menge 1 l
Löslichkeitsinformationen Kaltes und warmes Wasser
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acrylamide, N, N'-methylenediacrylamide