Learn More
Cytiva PlusOne DNA-Silberfärbe-Kit
Artikelnummer. 10208714 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
4 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10208714 1 Kit 4 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10208714 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17600030
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Minimiert die Produktion toxischer Abfälle und optimiert die Empfindlichkeit und Robustheit, wodurch das Kit besonders für die Verwendung in automatischen Färbegeräten geeignet ist
  • Typische Empfindlichkeit: 20–50 pg DNA/Band
  • Reaktionszeit: < 1.5 Std.
  • Inhalt des Kits: Fixierlösung, Färbelösung, Natriumkarbonatlösung, 37 % Formaldehyd, 2 % Natriumthiosulfat, Stopp- und Konservierungslösung, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung (laminiertes Blatt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Das DNA Silver Staining Kit ermöglicht den reproduzierbaren und empfindlichen, nicht radioaktiven Nachweis von Nukleinsäuren in Polyacrylamidgelen in weniger als 1.5 h. Bietet Geschwindigkeit, Komfort und sehr hohe Empfindlichkeit für die Färbung von Proteinen und Nukleinsäuren.
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automatische Färbeausrüstung, manuelle Standard-Silberfärbung der DNA in Polyacrylamid-Gelen
Kitinhalt Fixierlösung 5X: Benzolsulfonsäure, 3 % Gew./Vol. in 24 % Vol./Vol. Ethanol 500 ml, Färbelösung 5X: Silbernitrat, 1 % Gew./Vol. Benzensulfonsäure, 0.35 % Gew./Vol. 500 ml, Natriumkarbonatlösung 5X: Natriumkarbonat, 12.5 % Gew./Vol. 500 ml, Formaldehyd 37 %
Menge 1 Kit
Lagerungsbedingungen 10° bis 30 °C
Produkttyp PlusOne DNA-Silber-Färbekit
Stain Type Silberfärbung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.