Learn More
Cytiva PlusOne Bromophenol blau
Artikelnummer. 11575005 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
10g
Artikelnummer. 11575005
Marke: Cytiva 17132901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Elektrophorese-Tracking-Farbstoff, der bei IEF, PAGE und Sequenzierung verwendet wird
  • Löslich in kaltem und heißem Wasser
  • Einfarbig schwarzer/violetter Farbstoff
  • pH: 3.0 – 4.6 Gelb/Violett
  • Schmelz-/Gefrierpunkt: 279 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) IEF, PAGE und Sequenzierung
Produkttyp PlusOne Bromophenol blau
Menge 10g