Learn More
Pluronic™ F-68 Polyol, MP Biomedicals™
Product Code. 17801431 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Unit Size:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17801431 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17801431 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 092750016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.79 CHF
    29.46 CHF / 100 Gramm
    Sparen 4.33 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nichtionisches Reinigungsmittel, geeignet für Zellkulturen und Insektenzellkulturen.
Pluronic F-68 Polyol ist ein nichtionisches Reinigungsmittel, das Zellen vor hydrodynamischen Schäden schützt. Es kann auch zur In-vitro-Isolierung von Lymphozyten aus verdünntem Vollblut verwendet werden.
Specifications
Menge 100 g