Learn More
Molecular Probes™ Immunozytochemie-Kit für Pluripotenz (OCT4, SSEA4)
Immunozytochemie-Kit für Pluripotenz (OCT4, SSEA4)
Marke: Molecular Probes™ A25526
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Das Immunozytochemie-Kit für pluripotente Stammzellen (OCT4, SSEA4) ermöglicht eine optimale bildbasierte Analyse von zwei wichtigen Markern humaner pluripotenter Stammzellen (PSCs): OCT4 und SSEA4. Dieses hochleistungsfähige Immunzytochemie-Kit (ICC) enthält einen kompletten Satz von Primär- und Sekundärantikörpern, nukleäres DNA-Färbemittel und vorbereitete Puffer für ein optimiertes Färbeexperiment. Um PSCs mit anderen Markerkombinationen zu charakterisieren, empfehlen wir die Verwendung vom Immunozytochemie-Kit für 4 Pluripotenz-Marker oder Immunozytochemie-Kit für pluripotente Stammzellen (SOX2, TRA-1-60).Das Immunozytochemie-Kit für pluripotente Stammzellen (OCT4, SSEA4) eignet sich für:
Bestätigen der Expression der wichtigsten PSC-Marker
Die im Kit enthaltenen Antikörper wurden sorgfältig ausgewählt und für eine hohe Leistung bei der ICC-Analyse von PSCs validiert, unabhängig davon, ob sie unter Feeder-abhängigen oder Feeder-freien Mediensystemen kultiviert werden. OCT4 ist ein entscheidender nuklearer Marker, und SSEA4 ein wichtiger Marker für die Zelloberfläche.
Mehr Informationen pro Probe
Die Antikörper im Kit wurden für die spezifische und gleichzeitige Beurteilung von OCT4 und SSEA4 zusammen mit nukleärer DNA-Färbung entwickelt, um Zeit und wertvolle Proben zu sparen.
Erzeugen hervorragender Multiplex-Bilder
Dieses Kit basiert auf der überlegenen Leistung der hellen, lichtstabilen Alexa Fluor™ Farbstoffe und ermöglicht die Erfassung hervorragender Multiplex-Bilder der PSC-Markerexpression unter Verwendung von überall erhältlichen Blau-, Grün- und Orange/Rot-Filtersets.
Minimieren unnötiger Waschschritte
Die für dieses Kit empfohlene optimierte Methode lässt unnötige Waschschritte aus, wie sie in Standard-ICC-Protokollen zu finden sind, spart somit Zeit und verringert die Wahrscheinlichkeit eines Zellverlusts während des Färbeprotokolls, besonders bei Verwendung von Glas-Deckgläsern oder Chamber Slides. Die einzigen erforderlichen Waschvorgänge sind die nach der Inkubation mit Primär- und Sekundärantikörpern.
Zuverlässige Probenverarbeitung
Ein optimierter Satz vorgefertigter Fixier-, Permeabilisierungs-, Blocking- und Waschpuffer ermöglicht es Ihnen, sich auf die Beantwortung wissenschaftlicher Fragen zu konzentrieren, anstatt Zeit mit der Vorbereitung von Reagenzien und der Bestimmung der Kompatibilität zu verbringen.
Was Sie erhalten
Das Immunozytochemie-Kit für pluripotente Stammzellen (OCT4, SSEA4) ist problemlos skalierbar auf Kulturplatten, -schalen oder -objektträgern und enthält ausreichend Reagenzien für die Färbung von 40 Proben mit einem Volumen von 50 ul. (Einzelheiten zum Kit-Inhalt finden Sie weiter unten.)
Spezifikation
Immunozytochemie-Kit für Pluripotenz (OCT4, SSEA4), 40 Tests, Flüssig, 2 Farbe, Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 594 Marker, für zelluläre Bildgebung, Analyse von Stammzellen, bei –20 °C lagern, Trockeneis | |
40 Tests | |
Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 594 | |
-20 °C | |
Je 1 |
Immunzytochemie-Kit für Pluripotenz-Stammzellen (OCT4, SSEA4) | |
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Stammzellenforschung, Analyse von Stammzellen, Stammzellmarkierung und -nachweis, Immunzytochemie (ICC) | |
Flüssigkeit | |
Maus-anti-human-SSEA4 (100X), Alexa Fluor™ 555-Esel Anti-Kaninchen (250X), Alexa Fluor™ 594-Esel Anti-Kaninchen (250X), Alexa Fluor™ 488 Ziege Anti-Maus IgG3 (250X), NucBlue™ fixierte Zellen Ready Probes™ Reagenz (1X), Fixiermittel |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.