Learn More
Kartell™ Pluripet II Mikropipette mit variablem Volumen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Min. 0,5 μl, 5,0 μl; Max 10,0 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 0,6 ± 0,3 ± 0,5 |
| Kompatible Spitzen | Kartell™ 961 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | Pluripet II 1000 |
| Produktlinie | Pluripet II |
| Typ | Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | Min. 0,5 μl, 5,0 μl; Max 10,0 μl |
| Schritten | 10 μl |