Learn More
Kartell™ Pluripet II Mikropipette mit variablem Volumen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Min. 0,5 μl, 5,0 μl; Max 10,0 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 5,0 ± 2,5 ± 1,5 |
| Kompatible Spitzen | Kartell™ 956 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Kunststoff |
| Modell | Pluripet II 10 |
| Produktlinie | Pluripet II |
| Typ | Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | Min. 0,5 μl, 5,0 μl; Max 10,0 μl |
| Schritten | 0,1 μl |