Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatzkolben für feststehende Nadel Thermo RSH Autosampler-Spritzen
Artikelnummer. 13149185
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
13149185 10 μl 1 Stück
13159185 25 μl 1 Stück
13169185 50 μl 1 Stück
13179185 100 μl 1 Stück
13189185 250 μl 1 Stück
13199185 500 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13149185 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 032810
Only null left
Add to basket
Add to basket
SGE Spritzenersatzkolben für gasdichte Spritzen
  • Ersatzkolben für gasdichte Spritzen
  • Entwickelt für den spezifischen Spritzenzylinder, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Specifications
Material PTFE (Kolben)
Produkttyp Gastight
Volumen (metrisch) 10 μl