Learn More
asecos™ Sparanfeuchter Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
2,5 l
Material:
Edelstahl
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
- Pumpwerk mit federgelagertem Tränkteller aus Edelstahl und integrierter Flammensperre
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Behälter mit Kolben |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.3 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Farbe | Gray |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Safe moistening cleaning rags and sponges |
| Material | Edelstahl |
| Breite (angloamerikanisch) | 5.20 in. |
| Breite (metrisch) | 132.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 10.16 in. |
| Höhe (metrisch) | 258.00 mm |
| Mehr anzeigen |