Learn More
Labcon Verschlusskappen in Stopfenform für 12 x 75 mm-Kulturröhrchen
Artikelnummer. 17235704 Alle ansehen Labcon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Purpur
Rot
Verschieden
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
17235704 Blau 1000 Stück
16604072 Naturfarben 1000 Stück
16614072 Weiß 1000 Stück
17205704 Gelb 1000 Stück
17225704 Rot 1000 Stück
17245704 Purpur 1000 Stück
17255704 Grün 1000 Stück
17265704 Verschieden 500 Stück
17215704 Orange 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17235704 Lieferant Labcon Lieferanten-Nr. 33028060009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kappen sind mit Rillen versehen und sorgen so für einen sicheren Halt an den Röhrchenseiten.
  • Gerillte Verschlusskappe in Stopfenform
  • Verschlusskappe in Stopfenform für Kulturröhrchen
  • Geeignet für Kulturröhrchen 12 x 75 mm
  • Die Kappen sind mit Rillen versehen, um sicher an der Wand des Röhrchens zu greifen.
  • Endotoxinfrei (nicht pyrogen)
  • Polyethylen USP Klasse VI Harz
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Verschlussgröße 13 mm
Vorsterilisiert Nein
Produkttyp Röhrchenstopfen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polyethylen
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation; für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Länge (metrisch) 75 mm
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen
Einwegprodukt Einmalgebrauch