Learn More
Labcon Plug Style Caps for 12 x 75 mm Culture Tubes
Cap includes flutes to securely grip sides of tubes
Marke: Labcon 3302-803-000-9
Additional Details : Gewicht : 0.71810kg
Beschreibung
- Gerillte Verschlusskappe in Stopfenform
- Verschlusskappe in Stopfenform für Kulturröhrchen
- Geeignet für 12 x 75 mm-Kulturröhrchen
- Die Kappen sind mit Rillen versehen und sorgen so für einen sicheren Halt an den Röhrchenseiten.
- Frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Röhrchenstopfen | |
13 mm | |
Nicht autoklavierbar | |
Orange | |
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch) | |
Unsteril | |
Ja |
Nein | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Polyethylen | |
Zentrifugation; für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen | |
75 mm | |
Röhrchen |