Learn More
Labcon Plug Style Caps for 12 x 75 mm Culture Tubes
Cap includes flutes to securely grip sides of tubes
Marke: Labcon 3302-801-000-9
Additional Details : Gewicht : 2.26800kg
Beschreibung
- Gerillte Verschlusskappe in Stopfenform
- Verschlusskappe in Stopfenform für Kulturröhrchen
- Geeignet für Kulturröhrchen 12 x 75 mm
- Die Kappen sind mit Rillen versehen, um sicher an der Wand des Röhrchens zu greifen.
- Endotoxinfrei (nicht pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Röhrchenstopfen | |
13 mm | |
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
1000/Beutel, 3 Beutel/Karton | |
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen) | |
Unsteril | |
Ja |
Nein | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Polyethylen | |
Zentrifugation; für die Zellkultur und für allgemeine Laboranwendungen | |
1000/Beutel | |
75 mm | |
Röhrchen |