Learn More
Globe Scientific Steckerstopfen für 15-ml-Zentrifugenröhren
Artikelnummer. 31923316 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31923316 Naturfarben 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31923316 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 6263C
Optimieren Sie Ihre Labor-Grundlagen mit Globe Scientific
Verwenden Sie den Aktionscode 27959
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Globe Scientific Inc. Stopfen für 15-ml-Zentrifugenröhren sind für Öffnungen mit 17 mm Durchmesser geeignet.
  • Flexible Polyethylenkappen bieten eine bessere Leckfestigkeit als Standardkappen
Spezifikation
Verschlussgröße 17 mm
Produkttyp Flansch-Wulstverschluss
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material LDPE
Farbe Naturfarben
Anzahl pro Packung 1000
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 15 ml Zentrifugenröhren mit glattem Decken
Einwegprodukt Einmalgebrauch