missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Globe Scientific Steckerstopper für 12-mm-Röhren

Artikelnummer. 31923026 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blue
Green
Lavender
Natural
Orange
Yellow
Packungsgröße:
20000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31923026 Natural 20000 Stück
31922589 Blue 20000 Stück
31922856 Green 20000 Stück
31922829 Lavender 20000 Stück
31922740 Orange 20000 Stück
31922566 Yellow 20000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31923026 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 118139C
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bietet eine undichte Abdichtung

  • Made of polyethylene
  • Assorted colors available

Spezifikation

Produkttyp Plug Stopper Cap
Material Polyethylene
Farbe Natural
Größe (angloamerikanisch) 0.47 in.
Größe (metrisch) 12 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 12 mm Tubes
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.