Beschreibung
- Zubehör
- Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
- Gerade
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | UN55plus Ofen |
| Typ | Steck-Schlauchverlängerung |
| Durchmesser (metrisch) | Außendurchmesser Innendurchmesser 60,3 mm 57 mm |