Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SN75plus, gerade
Artikelnummer. 17508775 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sterilisator SN75plus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17508775
Marke: Memmert™ SN75plusB29718
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
  • Zubehör
  • Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Gerade
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 60,3 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Sterilisator SN75plus