Beschreibung
- Zubehör
- Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
- Gerade
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 60,3 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sterilisator SN260plus |