Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SF55plus, gerade
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
Marke:  Memmert™ SF55plusB29718
Additional Details : Gewicht : 0.01200kg
Artikelnummer. 17528325
  • 42.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • Zubehör
  • Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Gerade
Specifications
Specifications
60,3 mm
Sterilisator SF55plus
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers