Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SF450plus, gerade
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
Marke:  Memmert™ SF450plusB29719
Additional Details : Gewicht : 0.01200kg
Artikelnummer. 17508285
  • 113.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör
  • Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Gerade
Spezifikation
Spezifikation
60,3 mm
Sterilisator SF450plus