Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SF450plus, gerade
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sterilisator SF450plus
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör
- Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
- Gerade
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 60,3 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sterilisator SF450plus |