Learn More
Hamilton™ Stopfen 1/4-28-Gewinde 10/Packung
Beschreibung
Datenblatt
- Verbindung 1– Männlich 1/4-28
- Verbindung 2– Stecker
- Passmaterial– CTFE
- Maximaler Druck– 87 psi (6 bar)
- Verkaufsmenge– 10 Stück pro Packung
- AUSWEIS– Stecker
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gewinde |
| Menge | 10/Packung |
| Material | CTFE |