Learn More
BD Biosciences™ PLT Control Kit (CE/IVD)
Artikelnummer. 15845958
Click to view available options
Menge:
25 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15845958
Marke: BD Biosciences™ 341002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Überwachung von Methoden zur Zählung von Restleukozyten in leukozytendepletierten Thrombozytenprodukten.
  • Zur Überwachung von Methoden zur Zählung von Restleukozyten in leukozytendepletierten Thrombozytenprodukten, einschließlich Verdünnungs- und Färbeprozess, Methodeneinrichtung und WBC-Zählung.
  • Dieses Produkt verfügt über eine CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie98/79/EC und ist in Europa für den Einsatz am BD-FACSVia™ System und dem BD-FACSCalibur™ Durchflusszytometer erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EC
Inhalt und Lagerung Bei Nichtverwendung Fläschchen aufrecht und fest verschlossen bei 2 bis 8 °C lagern. Ungeöffnete Fläschchen sind bis zu dem auf dem jeweiligen Fläschchen und dem zugehörigen Assay-Werteblatt angegebenen Verfallsdatum stabil, sofern sie kontinuierlich bei 2 bis 8 °C aufbewahrt werden. Vor Frost, Temperaturen über 30 °C sowie längerer Lagerung bei Raumtemperatur (18 bis 30 °C) schützen.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zählungen überwachen
Produkttyp PLT-Kontrolle
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Menge 25 Tests
Stabilität Geöffnete Fläschchen sind bei ordnungsgemäßer Handhabung für 30 Tage oder 21 Thermozyklen (Verwendungen) stabil, je nachdem, was zuerst eintritt. Ein Thermozyklus stellt die einmalige Durchführung aller Schritte nach der Gebrauchsanweisung dar. Im Allgemeinen ist die Stabilität begrenzt durch die Anzahl der Entnahme, Erwärmung und Mischung (als Verwendung definiert) des Fläschchens aus dem Kühlschrank, durch die Zeit ab der ersten Verwendung und durch die Abnahme des Volumens bei jeder Verwendung.