missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLP2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 21482-1-AP-150UL

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16841075

  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter

Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

PLP2 may play a role in cell differentiation in the intestinal epithelium.
Spezifikation

Spezifikation

PLP2
Polyclonal
Unconjugated
PLP2
A4, A4 LSB, Intestinal membrane A4 protein, PLP2, Proteolipid protein 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
5355
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q04941
PLP2
PLP2 Fusion Protein Ag15740
150 μL
Primary
Human
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote