Learn More
Melford Plicamycin
Beschreibung
Plicamycin, auch bekannt als Mithramycin oder Mithracin, ist ein antineoplastisches Antibiotikum, das vom Bakterium Streptomyces plicatus produziert wird.
Plicamycin hemmt die Aktivität der Osteoklasten, der Zellen, die für den Abbau von Knochengewebe verantwortlich sind. Außerdem beeinträchtigt es die Funktion bestimmter Transkriptionsfaktoren, wie zum Beispiel Sp1 (Spezifitätsprotein 1). Transkriptionsfaktoren sind Proteine, die die Transkription von Genen regulieren. Durch die Störung der Aktivität von Transkriptionsfaktoren beeinflusst Plicamycin die Expression von Genen, die am Zellwachstum und der Zelldifferenzierung beteiligt sind.
Forscher könnten Plicamycin einsetzen, um dessen Auswirkungen auf die Genexpression, die Zellzyklusregulation und die Apoptose in Krebszellen zu untersuchen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Plicamycin |
| CAS | 18378-89-7 |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C52H76O24 |