Learn More
Invitrogen™ pLenti6.3/V5™-TOPO™ TA Cloning™ Kit
Artikelnummer. 10276743
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10276743 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10276743 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K531520
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
pLenti6.3/V5™ TOPO™ Cloning™ Kit
Das Invitrogen™ pLenti6.3⁄V5™-TOPO™ Klonierungskit ist Teil unseres ViraPower™ HiPerform™ lentiviralen Expressionssystems (Best.-Nr. K5310-00).
Das pLenti6.3⁄V5™-TOPO™-TA Cloning Kit enthält den an TOPO™ angepassten ViraPower™ HiPerform™ lentiviralen Expressionsvektor, pLenti6.3⁄V5™-TOPO™, für schnelle PCR-basierte Klonierung und die hohe Expression eines Zielgens in teilenden und nicht-teilenden Säugetierzellen. Der pLenti6.3⁄V5™-TOPO™ Vektor ist mit zwei wichtigen genetischen Elementen ausgestattet, die ihn zu einem HiPerform™ Vektor machen: dem Woodchuck Posttranscriptional Regulatory Element (WPRE) und der zentralen Polypurin Tract (cPPT)-Sequenz aus dem HIV-1-Integrase-Gen. Im Vergleich zu Vektoren ohne diese Elemente wird eine mindestens 4-fach höhere Proteinexpression erreicht.
Vorteile
  • Stabile Expression
  • Langzeitexperimente
  • Genauer Titer des funktionsfähigen Virus
  • Hocheffizientes TOPO™ PCR-Klonieren in nur 5 Minuten mit drei einfachen Schritten
    Hauptmerkmale
  • HiPerform™ WPRE- und cPPT-Elemente
  • CMV-Promotor
  • V5-Epitop-Tag am C-Terminus
  • Blasticidin-Auswahl
    Das Kit enthält
  • Ein lacZ-Vektor als Positivkontrolle, pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ™
  • Stbl3™ kompetente Zellen
    Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke vorgesehen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelltyp Kompetente Zelle
    Klonierungsmethode TOPO-TA
    Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
    Inhalt und Lagerung TOPO™ TA Klonierungsreagenzien (Box 1)
    pLenti6.3?V5™-TOPO™ (5-10 ng⁄µl): 20 µl, -20 °C
    pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ™ Kontrollvektor (0,5 µg⁄µl): 20 µl, -20 °C
    10x PCR-Puffer: 100 µl, -20 °
    CdNTP-Gemisch: 10 µl, -20 °C
    Salzlösung: 50 µl, -20 °C
    CMV-Vorwärtsprimer (100 ng⁄µl): 20 µl, -20 °C
    V5 (C-Term) Rückwärtsprimer (100 ng⁄µl): 20 µl, -20 °C
    PCR-Kontrolltemplate (50 ng⁄µl): 10 µl, -20 °C
    PCR-Kontrollprimer (100 ng⁄µl): 10 µl, je -20 °C
    Steriles Wasser: 1 ml
    One Shot™ Stbl3™ chemisch kompetente E. coli (Box 2)
    Stbl3™ Zellen: 21 x 50 µl, -80 °C
    pUC19-Kontroll-DNA (10 pg⁄µl): 50 µl, -80 °C
    S.O.C. Medium 6 ml, -80 °C
    Liefertyp Lentiviral
    Format Kit
    Expressionssystem ViraPower™ HiPerform™ Lentivirale Expressionssysteme
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinexpression
    Hauptbedienfelder Virale Expression
    Produktlinie HiPerform, TOPO, ViraPower
    Produkttyp Klonierungskit
    Promoter CMV
    Proteinmarkierung V5-Epitop-Tag
    Menge 1 Kit
    Selektionsmittel (eukaryotisch) Blasticidin
    Selektionsmarker Promoter SV40-Promoter
    Vektor pLenti, TOPO-TA Vektor